3-(Cloroformil)propionato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12734.14
A12734.22
A12734.36
A12734.14EA
50.9
EUR
A12734.14
A12734.22
A12734.36
3-(Cloroformil)propionato de etilo ≥97%
3-(Cloroformil)propionato de etilo
Purity: 97%
CAS No.: 14794-31-1
Molecular Formula: ClOCCH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 164.59
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Acrid
Boiling Point: 88-90°/11mm
Beilstein Reference: 1766126
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000751
Formula:
C₆H₉ClO₃ Pto. Ebullición: 88…90 °C (11 mmHg) Densidad: 1,163 Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000751 Núm. CAS: 14794-31-1 EINECS: 238-855-9 UN: 3265 ADR: 8,II |