Hidrogenotereftalato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
352340050 352341000 352340250
ACRO352340050EA 46.1 EUR
ACRO352340050 ACRO352341000 ACRO352340250
Hidrogenotereftalato de metilo 97%
Hidrogenotereftalato de metilo
Formula: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Pto. de fusión: 219…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002557
Núm. CAS: 1679-64-7
EINECS: 216-849-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 224 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %