Hidrogenotereftalato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H54391.06
H54391.22
H54391.14
H54391.06EA
52.8
EUR
H54391.06
H54391.22
H54391.14
Hidrogenotereftalato de metilo ≥99%
Hidrogenotereftalato de metilo
Purity: 99+%
CAS No.: 1679-64-7
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 220-223°
Beilstein Reference: 1911082
Formula:
C₉H₈O₄ Pto. de fusión: 220…223 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002557 Núm. CAS: 1679-64-7 EINECS: 216-849-7 |