Hidrogenotereftalato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0244-25G T0244-500G
TCIAT0244-25GEA 42 EUR
TCIAT0244-25G TCIAT0244-500G
Hidrogenotereftalato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Hidrogenotereftalato de metilo
Formula: C₉H₈O₄
Número MDL: MFCD00002557
Núm. CAS: 1679-64-7
EINECS: 216-849-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f40e93879d79be5b0c6ee5846e1cd64751b59e9e&vid=f40e93879d79be5b0c6ee5846e1cd64751b59e9e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 224.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency