(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
213670100 213670500
ACRO213670100EA 69.2 EUR
ACRO213670100 ACRO213670500
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene 98%
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
Formula: C₁₀H₅F₆IO₄
Pto. de fusión: 121…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009672
Núm. CAS: 2712-78-9
EINECS: 220-308-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %