4'-(Diethylamino)acetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-(Diethylamino)phenyl)ethanone
D2084-1G D2084-5G
TCIAD2084-1GEA 58 EUR
TCIAD2084-1G TCIAD2084-5G
4'-(Diethylamino)acetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4'-(Diethylamino)acetophenone
Formula: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043651
Núm. CAS: 5520-66-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b04ed9461480ced00492be6d84727e760dc5a165&vid=b04ed9461480ced00492be6d84727e760dc5a165&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C