2-Aminoacetophenone hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H29117.03
H29117.09
H29117.03EA
48.1
EUR
H29117.03
H29117.09
2-Aminoacetophenone hydrochloride 97%
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 5468-37-1
Molecular Formula: C8H9NO.HCl
Formula Weight: 171.63
Odour: Odourless
Melting Point: ca 194° dec.
MDL No.: MFCD00012873
Formula:
C₈H₁₀ClNO Pto. de fusión: ∼ 194 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012873 Núm. CAS: 5468-37-1 EINECS: 226-787-2 |