Ciclohexanocarboxilato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L02622.06
L02622.14
L02622.06EA
99.5
EUR
L02622.06
L02622.14
Ciclohexanocarboxilato de etilo ≥98%
Ciclohexanocarboxilato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 3289-28-9
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 194-196°
MDL No.: MFCD00041734
Formula:
C₉H₁₆O₂ MW: 156.23 g/mol Pto. Ebullición: 194…196 °C Densidad: 0.936 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041734 Núm. CAS: 3289-28-9 EINECS: 221-945-7 |