Ciclohexanocarboxilato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
188820500 188820050
ACRO188820500EA 110 EUR
ACRO188820500 ACRO188820050
Ciclohexanocarboxilato de metilo 98%
Ciclohexanocarboxilato de metilo
Formula: C₈H₁₄O₂
Densidad: 0,995 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001458
Núm. CAS: 4630-82-4
EINECS: 225-050-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %