Ciclohexanocarboxilato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0471-25ML C0471-500ML C0471-100ML
TCIAC0471-25MLEA 16 EUR
TCIAC0471-25ML TCIAC0471-500ML TCIAC0471-100ML
Ciclohexanocarboxilato de metilo ≥98.0% (por GC)
Ciclohexanocarboxilato de metilo
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142.2 g/mol
Pto. de inflamación: 60°C
Número MDL: MFCD00001458
Núm. CAS: 4630-82-4
EINECS: 225-050-2
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc2d83c490751ab615ed04abf90c54bfc4e61dd&vid=9cc2d83c490751ab615ed04abf90c54bfc4e61dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %