Ciclopentanocarboxilato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L00741.06
L00741.14
L00741.06EA
81.9
EUR
L00741.06
L00741.14
Ciclopentanocarboxilato de metilo 97%
Ciclopentanocarboxilato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 4630-80-2
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 81-82°/5mm
MDL No.: MFCD00019290
Formula:
C₇H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 81…82 °C (5 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019290 Núm. CAS: 4630-80-2 EINECS: 225-049-7 |