Ciclopropanocarboxilato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24870.14
B24870.22
B24870.14EA
50
EUR
B24870.14
B24870.22
Ciclopropanocarboxilato de etilo ≥98%
Ciclopropanocarboxilato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 4606-07-9
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 133-134°
Beilstein Reference: 2039752
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00001282
Formula:
C₆H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 133…134 °C Densidad: 0,960 Pto. de inflamación: 18 °C (64 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001282 Núm. CAS: 4606-07-9 EINECS: 225-010-4 UN: 3272 ADR: 3,II |