Ciclopropanocarboxilato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Methylcyclopropanecarboxylate
126710250 126711000 126715000
ACRO126710250EA 44.5 EUR
ACRO126710250 ACRO126711000 ACRO126715000
Ciclopropanocarboxilato de metilo 98%
Ciclopropanocarboxilato de metilo
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Pto. Ebullición: 119 °C (764 mmHg)
Densidad: 0.98 g/cm³
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001280
Núm. CAS: 2868-37-3
EINECS: 220-690-9
UN: 1992
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %