Ciclopropanocarboxilato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Methylcyclopropanecarboxylate
B20853.14 B20853.22 B20853.36
B20853.14EA 44.3 EUR
B20853.14 B20853.22 B20853.36
Ciclopropanocarboxilato de metilo ≥98%
Ciclopropanocarboxilato de metilo
Purity: 98% CAS No.: 2868-37-3 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.4180 Boiling Point: 118-119° Beilstein Reference: 2039388 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00001280
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Pto. Ebullición: 118…119 °C
Densidad: 0.983
Pto. de inflamación: 22 °C (71 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001280
Núm. CAS: 2868-37-3
EINECS: 220-690-9
UN: 3272
ADR: 3 II