Ciclopropanocarboxilato de metilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methylcyclopropanecarboxylate
C1607-25ML C1607-250ML
TCIAC1607-25MLEA 22 EUR
TCIAC1607-25ML TCIAC1607-250ML
Ciclopropanocarboxilato de metilo ≥97.0% (por GC)
Ciclopropanocarboxilato de metilo
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Pto. Ebullición: 117°C
Pto. de inflamación: 18°C
Número MDL: MFCD00001280
Núm. CAS: 2868-37-3
EINECS: 220-690-9
UN: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72ec0cbfe16e73caa2bfef657a6ab4e5f9bce914&vid=72ec0cbfe16e73caa2bfef657a6ab4e5f9bce914&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %