1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26055.MD
H26055.03
H26055.MDEA
132
EUR
H26055.MD
H26055.03
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid ≥97%
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 277756-44-2
Molecular Formula: C7H9F3O2
Formula Weight: 182.15
Melting Point: 36-38°
MDL No.: MFCD08445821
Formula:
C₇H₉F₃O₂ Pto. de fusión: 36…38 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08445821 Núm. CAS: 277756-44-2 |