1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L17957.03
L17957.06
L17957.03EA
147
EUR
L17957.03
L17957.06
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 277756-46-4
Molecular Formula: C5H5F3O2
Formula Weight: 154.09
Melting Point: 87-89°
Boiling Point: 182-184°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03093070
Formula:
C₅H₅F₃O₂ Pto. Ebullición: 182…184 °C Pto. de fusión: 87…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093070 Núm. CAS: 277756-46-4 UN: 3261 ADR: 8,III |