1-Cyclohexene-1-carboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1296-1G C1296-5G
TCIAC1296-1GEA 31 EUR
TCIAC1296-1G TCIAC1296-5G
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
Número MDL: MFCD00001545
Núm. CAS: 636-82-8
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f664596eb7de7f59eb065c1ef3e5e7739d3c5cef&vid=f664596eb7de7f59eb065c1ef3e5e7739d3c5cef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %