1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A13271.03
A13271.06
A13271.03EA
41.4
EUR
A13271.03
A13271.06
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98%
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1560-11-8
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 117-121°
Boiling Point: 210°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001396
Formula:
C₆H₈O₂ MW: 112,13 g/mol Pto. Ebullición: 210 °C Pto. de fusión: 117…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001396 Núm. CAS: 1560-11-8 UN: 3261 ADR: 8,III |