Ciclohex-1-eno-1-etilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)ethanamine
C1157-25ML C1157-500ML
TCIAC1157-25MLEA 26 EUR
TCIAC1157-25ML TCIAC1157-500ML
Ciclohex-1-eno-1-etilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ciclohex-1-eno-1-etilamina
Formula: C₈H₁₅N
MW: 125.2114 g/mol
Pto. Ebullición: 84°C
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00012058
Núm. CAS: 3399-73-3
EINECS: 222-267-4
UN: 2733
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d7345130f0245ef8506adf745c84282fc8f9a29&vid=3d7345130f0245ef8506adf745c84282fc8f9a29&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %