Ácido 1-fenilciclohexanocarboxilico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
170750100 170750500
ACRO170750100EA 72 EUR
ACRO170750100 ACRO170750500
Ácido 1-fenilciclohexanocarboxilico 95%
Ácido 1-fenilciclohexanocarboxilico
Formula: C₁₃H₁₆O₂
MW: 204,27 g/mol
Pto. de fusión: 119…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037152
Núm. CAS: 1135-67-7
EINECS: 214-495-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 124 °C
Titration with NaOH ≥94 %
Stabilizer Approx. 200 ppm