Ácido 1-fenilciclopentanocarboxilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
161140250 161140050
ACRO161140250EA 90 EUR
ACRO161140250 ACRO161140050
Ácido 1-fenilciclopentanocarboxilico 98%
Ácido 1-fenilciclopentanocarboxilico
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Pto. de fusión: 157…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001372
Núm. CAS: 77-55-4
EINECS: 201-037-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %