Ácido 1-fenilciclopropanocarboxilico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
170680100 170680500
ACRO170680100EA 101 EUR
ACRO170680100 ACRO170680500
Ácido 1-fenilciclopropanocarboxilico 97%
Ácido 1-fenilciclopropanocarboxilico
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Pto. de fusión: 84…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001288
Núm. CAS: 6120-95-2
EINECS: 228-090-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 87 °C
GC ≥96.0 %
Water ≤0.5 %