Ácido 1-fenilciclopropanocarboxilico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
H27525.14
H27525.06
H27525.14EA
196
EUR
H27525.14
H27525.06
Ácido 1-fenilciclopropanocarboxilico ≥97%
Ácido 1-fenilciclopropanocarboxilico
Purity: 97%
CAS No.: 6120-95-2
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 85-89°
MDL No.: MFCD00001288
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Pto. de fusión: 85…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001288 Núm. CAS: 6120-95-2 EINECS: 228-090-9 |