Ácido trans-2-fenilciclopropanocarboxilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
P0750-25G P0750-5G
TCIAP0750-25GEA 336 EUR
TCIAP0750-25G TCIAP0750-5G
Ácido trans-2-fenilciclopropanocarboxilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido trans-2-fenilciclopropanocarboxilico
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Número MDL: MFCD00001292
Núm. CAS: 939-90-2
EINECS: 213-366-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f196601be00ba934b3477f52da39c6327a2d2617&vid=f196601be00ba934b3477f52da39c6327a2d2617&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity