Ácido etidronico ∼60% ∼4.2 mol/L in water
Proveedor: TCI
Peligro
H0587-25G H0587-500G
TCIAH0587-25GEA 17 EUR
TCIAH0587-25G TCIAH0587-500G
Ácido etidronico ∼60% ∼4.2 mol/L in water
Ácido etidronico
Formula: C₂H₈O₇P₂
Número MDL: MFCD00070585
Núm. CAS: 2809-21-4
EINECS: 220-552-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,03863
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=998693d6b376375a27fcfb0986d079803ad08b0c&vid=1859e75e24ccbe7f3e85f46dd5f0d1a22d5d4172&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 59.0 to 65.0 w/w%