Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
375650010
375652500
ACRO375650010EA
795
EUR
ACRO375650010
ACRO375652500
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formula:
C₁₆H₂₄BF₄Rh Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00075045 Núm. CAS: 35138-22-8 EINECS: 460-220-1 UN: 2925 ADR: 4.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Rhodium (Rh) | ≥24.0 % |