Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat

44031.03 44031.06
44031.03EA 747 EUR
44031.03 44031.06
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate

CAS No.: 35138-22-8 Molecular Formula: [Rh(C8H12)2]BF4 Formula Weight: 406.08 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00075045

Formula: C₁₆H₂₄BF₄Rh
MW: 406.072 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075045
Núm. CAS: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR