Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
363962500 363960010 363960050
ACRO363962500EA 139 EUR
ACRO363962500 ACRO363960010 ACRO363960050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Formula: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012414
Núm. CAS: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red Powder
Infrared spectrum Conforms
Iridium (Ir) ≥56.4 %