Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
10466.03
10466.MD
10466.03EA
598
EUR
10466.03
10466.MD
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
CAS No.: 12092-47-6
Molecular Formula: C16H24Cl2Rh2
Formula Weight: 493.08
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Yellow to orange
Odour: Odourless
Melting Point: 243° dec.
Solubility: Sparingly soluble in most common solvents
MDL No.: MFCD00012415
Formula:
C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂ MW: 493.08 g/mol Pto. de fusión: 243 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012415 Núm. CAS: 12092-47-6 EINECS: 235-157-6 |