Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
45523.MD 45523.03
45523.MDEA 154 EUR
45523.MD 45523.03
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
CAS No.: 130296-28-5 Molecular Formula: C16H24F6RhSb Formula Weight: 555.01 Physical Form: Crystalline powder Appearance: Brown UN No.: 3077 MDL No.: MFCD11113031
Formula: C₁₆H₂₄F₆RhSb
MW: 555.01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11113031
Núm. CAS: 130296-28-5
ADR: 9 III