(±)-Ácido 5-(ditiolan-3-il)valerico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, (±)​-​1,2-​Dithiolane-​3-pentanoic acid, 5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid, DL-α-Lipoic acid, DL-Thioctic acid (oxidized), DL-6,8-Thioctic acid, Lip(S2), 6,8-Dithiooctanoic acid
L0058-25G L0058-5G
TCIAL0058-25GEA 157 EUR
TCIAL0058-25G TCIAL0058-5G
(±)-Ácido 5-(ditiolan-3-il)valerico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
(±)-Ácido 5-(ditiolan-3-il)valerico
Formula: C₈H₁₄O₂S₂
MW: 206.33 g/mol
Pto. Ebullición: 165°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005474
Núm. CAS: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2
Índice Merck: 14,09326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ddfa68dd0f122e094c321deae0ab60dc082b06f&vid=5ddfa68dd0f122e094c321deae0ab60dc082b06f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %