(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
L14582.AC L14582.AA
L14582.ACEA 294 EUR
L14582.AC L14582.AA
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
CAS No.: 112022-83-0 Molecular Formula: C18H20BNO Formula Weight: 277.17 Flash Point: 4°(39°F) UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00078440
Formula: C₁₈H₂₀BNO
Densidad: 0,925
Pto. de inflamación: 4 °C (39 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078440
Núm. CAS: 112022-83-0
UN: 1993
ADR: 3,II