N-Fmoc-D-leucina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Fmoc-D-Leu-OH
H29041.06
H29041.14
H29041.03
H29041.06EA
92.3
EUR
H29041.06
H29041.14
H29041.03
N-Fmoc-D-leucina ≥98%
N-Fmoc-D-leucina
Purity: 98%
CAS No.: 114360-54-2
Molecular Formula: C21H23NO4
Formula Weight: 353.42
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 151-154°
Optical Rotation: +25° (c=1 in DMF)
MDL No.: MFCD00062957
Formula:
C₂₁H₂₃NO₄ MW: 353,4 g/mol Pto. de fusión: 151…154 °C |
Número MDL:
MFCD00062957 Núm. CAS: 114360-54-2 |