N-Fmoc-D-leucina
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: Fmoc-D-Leu-OH
8.52145.0025 8.52145.0005
04-13-1025-25EA 393 EUR
04-13-1025-25 04-13-1025-5
N-Fmoc-D-leucina
N-Fmoc-D-leucina
Formula: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,4 g/mol
Número MDL: MFCD00062957
Núm. CAS: 114360-54-2