N-Fmoc-L-leucina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
B21040.06
B21040.14
B21040.06EA
42.9
EUR
B21040.06
B21040.14
N-Fmoc-L-leucina ≥98%
N-Fmoc-L-leucine
Purity: 98%
CAS No.: 35661-60-0
Molecular Formula: C21H23NO4
Formula Weight: 353.42
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 152-155°
Beilstein Reference: 2178254
Optical Rotation: -25° (c=1 in DMF)
MDL No.: MFCD00037133
Formula:
C₂₁H₂₃NO₄ MW: 353,4 g/mol Pto. de fusión: 152…155 °C |
Número MDL:
MFCD00037133 Núm. CAS: 35661-60-0 EINECS: 252-662-7 |