N-Fmoc-L-leucina
Proveedor: Cayman Chemical
10004888-25 10004888-50 10004888-100
CAYM10004888-25EA 29.7 EUR
CAYM10004888-25 CAYM10004888-50 CAYM10004888-100
N-Fmoc-L-leucina
N-Fmoc-L-leucine
Formula: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,4 g/mol
Número MDL: MFCD00037133
Núm. CAS: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7