N-Fmoc-L-leucina
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
8.52011.0100 8.52011.0025
04-12-1025-100EA 67.9 EUR
04-12-1025-100 04-12-1025-25
N-Fmoc-L-leucina
N-Fmoc-L-leucina
Formula: C₂₁H₂₃NO₄
Número MDL: MFCD00037133
Núm. CAS: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7