(R)-(+)-Ácido 5-(ditiolan-3-il)valerico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
L0207-25G L0207-5G L0207-100G
TCIAL0207-25GEA 204 EUR
TCIAL0207-25G TCIAL0207-5G TCIAL0207-100G
(R)-(+)-Ácido 5-(ditiolan-3-il)valerico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Formula: C₈H₁₄O₂S₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631142
Núm. CAS: 1200-22-2
Índice Merck: 14,09326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ad84a704540ec1b219c7286930610a786b03721&vid=6ad84a704540ec1b219c7286930610a786b03721&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +110 to +121 deg (C=1, EtOH)