4-Amino-1,3,5-triazin-2-ona, (max. 7% H₂O) 98% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13410.06
A13410.14
A13410.06EA
43
EUR
A13410.06
A13410.14
4-Amino-1,3,5-triazin-2-ona, (max. 7% H₂O) 98% (dry weight)
4-Amino-1,3,5-triazin-2-ona
Purity: 98%
CAS No.: 931-86-2
Molecular Formula: C3H4N4O
Formula Weight: 112.09
Melting Point:
Formula:
C₃H₄N₄O Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149402 Núm. CAS: 931-86-2 EINECS: 213-242-9 |