Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
243100050 243100250
ACRO243100050EA 79.6 EUR
ACRO243100050 ACRO243100250
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) 98%
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formula: C₁₉H₁₅NO₅
MW: 337,3 g/mol
Pto. de fusión: 145…153 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010733
Núm. CAS: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 153 °C
HPLC ≥97.5 %