Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
A13143.03 A13143.06 A13143.14
A13143.03EA 23.9 EUR
A13143.03 A13143.06 A13143.14
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) ≥98%
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Purity: 98% CAS No.: 82911-69-1 Molecular Formula: C19H15NO5 Formula Weight: 337.34 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 150-153° Beilstein Reference: 3569540 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010733
Formula: C₁₉H₁₅NO₅
MW: 337,3 g/mol
Pto. de fusión: 150…153 °C
Número MDL: MFCD00010733
Núm. CAS: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
ADR: 9,III