Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Atención
Sinónimos: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
8.51014.0100 8.51014.0025
01-63-0001-100EA 393 EUR
01-63-0001-100 01-63-0001-25
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formula: C₁₉H₁₅NO₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010733
Núm. CAS: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN: 3077
ADR: 9,III