Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 58-270
Proveedor: Ansell
58-270/7 58-270/9 58-270/8 58-270/10 58-270/11 58-270/6
112-1980EA 113 EUR
112-1980 112-1986 112-1985 112-1987 112-1988 ANSE58-270/6
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 58-270
Guantes
Este revestimiento de nylon recubierto de nitrilo está diseñado para aplicaciones químicas de ligeras a medias.
  • Excelente agarre gracias a Ansell Grip Technology™
  • La cubierta de nitrilo fina y de doble pared y el forro de nylon sin costuras de calibre 15 ofrecen a los usuarios una excelente tactilidad y flexibilidad
  • Fácil de poner y quitar, retiene un mínimo de calor, reduciendo la transpiración
  • A prueba de líquidos: Protege las manos del contacto nocivo con aceites, productos químicos y otros líquidos
  • La forma de la manga de seguridad está diseñada para prevenir el enganche y evitar el picor en las manos desnudas
Ideal para el mantenimiento, tareas de ensamblaje ligero en entornos químicos, manipulación de objetos recubiertos de grasa y aceite y manejo de pinturas, tintas, tintes, colas y adhesivos.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (3131A), EN 1149; AQL 0,65; Cat. II
Aprobado para el contacto con alimentos