Manguitos protectores, resistente a los cortes
Proveedor: Ansell
70-114 70-118 70-123 70-110
113-8690EA 9.1 EUR
113-8690 112-2932 112-2934 112-2930
Manguitos protectores, resistente a los cortes
Ropa de trabajo
Estos forros de punto están hechos de fibras cortas para-aramidas 100% Kevlar®.
  • Excepcional resistencia al corte con destreza
  • La mayoría de los modelos tienen ranuras para los pulgares, protegiendo la zona de la muñeca
Están disponibles en diferentes versiones y longitudes. Todas las mangas proporcionan una protección mecánica superior y resistencia a los cortes.
Calibre 24
Certificaciones: EN 388 (134X), EN 407 (X1XXXX); Cat. II