Microscopios estándar, BA210 Elite y BA310 Elite
Proveedor: MOTIC
1100100402433 1100100402443 1100100402966 1100100403221
630-1825EA 1690 EUR
630-1825 630-1826 MOTI1100100402966 MOTI1100100403221
Microscopios estándar, BA210 Elite y BA310 Elite
Microscopios
El BA210 Elite ofrece un alto rendimiento en los ámbitos educativos en aplicaciones de ciencias de la vida y médicas.
El BA310 Elite está diseñado para trabajos rutinarios en las aplicaciones más exigentes de universidades, clínicas y cualquier otra aplicación médica o de ciencias de la vida que requiera un rendimiento óptico de calidad. La configuración Köhler completa de este modelo ofrece iluminación de máxima calidad.
Información de suministro: Se suministran con cuatro objetivos planos acromáticos, filtro azul, 5 ml de aceite de inmersión, cable de alimentación, soporte para el cable, funda para el polvo, llave Allen y fusible de repuesto.