Cajas de almacenamiento, 96 pozos
Proveedor: Greiner Bio-One
975570_1 975502_1 975502BE
391-3726EA 65 EUR
391-3726 GREI975502_1 GREI975502BE
Cajas de almacenamiento, 96 pozos
Cajas Cajas de almacenamiento
Las cajas de almacenamiento son de policarbonato, mientras que los tubos individuales son de polipropileno biológicamente inerte.
  • Viene con una tarjeta de codificación, que permite el almacenamiento adecuado de las muestras
  • La resistencia a la temperatura de los tubos de polipropileno de -80 °C a +121 °C permite una amplia gama de aplicaciones