Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 87-600
Proveedor: Ansell
87-600/7 87-600/9.5-10
ANSE87-600/7EA 0 EUR
ANSE87-600/7 ANSE87-600/9.5-10
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 87-600
Guantes
Estos guantes de látex natural sin abrochar proporcionan resistencia y elasticidad para la manipulación segura de sustancias más peligrosas.
  • Sólo 0,43 mm de grosor para una sensibilidad y un rendimiento táctil excepcionales
  • Reducción del riesgo de reacciones alérgicas
  • Acabado en forma de escamas para mejorar el agarre
Ideal para su uso en industrias farmacéuticas, ensamblaje de precisión, limpieza, mantenimiento y para uso de conserjes. También es adecuado para manejar la fibra de vidrio.
Certificaciones: EN 421:2010, EN 388:2016 (X010X), EN ISO 374-1:2016 Tipo B (KLT), EN ISO 374-5:2016; AQL 0,65; Cat. III