Guantes ESD, HyFlex® 48-130 / 48-135
Proveedor: Ansell
48-135/6 48-135/7 48-135/10 48-135/9 48-135/11 48-135/8
ANSE48-135/6EA 44.2 EUR
ANSE48-135/6 ANSE48-135/7 ANSE48-135/10 ANSE48-135/9 ANSE48-135/11 ANSE48-135/8
Guantes ESD, HyFlex® 48-130 / 48-135
Guantes
Estos guantes de punto de nylon/fibra de carbono satisfacen la mayoría de las necesidades de protección contra las descargas electrostáticas. Tienen un revestimiento de PU en la punta de los dedos o en toda la palma de la mano.
  • El forro de nylon de calibre 15 proporciona flexibilidad y destreza
  • La comodidad y el buen ajuste están asegurados a través de una construcción sin costuras y una amplia gama de tamaños
  • HyFlex® 48-130 con revestimiento en la palma de la mano ofrece una buena resistencia mecánica y durabilidad
Adecuado para el ensamblaje final del salpicadero, cables, alambres, componentes electrónicos y placas madre.
HyFlex® 48-130 - EN 1149-1: Resistividad de la superficie (Ω): 4,02×10¹º / EN 1149-2: Resistencia del volumen (Ω): 2,19×10⁷ / EN 1149-3: Decadencia de la carga T50 <0,01 segundos
HyFlex® 48-135 - EN 1149-1: Resistividad de la superficie (Ω): 1,93×10¹º / EN 1149-2: Resistencia del volumen (Ω): 4,79×10⁷ / EN 1149-3: Decadencia de la carga T50 <0,01 segundos
Certificaciones: EN 388; Cat. II.
Precaución: Los guantes que proporcionan protección contra las descargas electrostáticas no aíslan las manos de la corriente eléctrica de alto voltaje.
No lo utilice para manipular cables con corriente o para protegerse contra la corriente eléctrica.