Barcos de combustión, Alsint 99,7
Proveedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
AL/115X16X9 ALSCH87X17X9 ALSCH115X16X9 ALSCH120X30X15 ALSCH160X40X21 ALSCH19X5X4 ALSCH200X15X15 ALSCH45X11X7 ALSCH52X7.5X6 ALSCH75X11X7
HALDAL/115X16X9EA 87.7 EUR
HALDAL/115X16X9 HALDALSCH87X17X9 459-2230 HALDALSCH120X30X15 HALDALSCH160X40X21 HALDALSCH19X5X4 HALDALSCH200X15X15 HALDALSCH45X11X7 HALDALSCH52X7.5X6 HALDALSCH75X11X7
Barcos de combustión, Alsint 99,7
Navecillas Navecillas de combustión
Alsint 99,7 (99,7 Al₂O₃).
  • Alta temperatura de trabajo (<1700 °C), resistencia al ataque químico, por ejemplo, hidrógeno y otros gases reductores
  • Alta resistencia mecánica y gran impermeabilidad
  • Alta resistividad eléctrica